Molybdenum carbide ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12192.22
12192.36
12192.22EA
1040
PLN
12192.22
12192.36
Molybdenum carbide ≥99.5% (metals basis)
Molybdenum carbide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12069-89-5
Molecular Formula: Mo2C
Formula Weight: 203.91
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00014218
Formuła:
CMo₂ Temp. topnienia: 2687 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014218 Numer CAS: 12069-89-5 Numer WE (dawny EINECS): 235-115-7 |