Hafnium carbide ≥99.5% (metals basis excluding Zr) (max. 1% Zr)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12567.09
12567.18
12567.30
12567.09EA
696
PLN
12567.09
12567.18
12567.30
Hafnium carbide ≥99.5% (metals basis excluding Zr) (max. 1% Zr)
Hafnium carbide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12069-85-1
Molecular Formula: CHf
Formula Weight: 190.54
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 12.2
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 3890°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00016126
Formuła:
CHf Temp. topnienia: 3890 °C Gęstość: 12,2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016126 Numer CAS: 12069-85-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-114-1 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,III |