Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron, Decamethylferrocene
347740010
347740050
ACRO347740010EA
720
PLN
ACRO347740010
ACRO347740050
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
Formuła:
C₂₀H₃₀Fe MW: 326.30 g/mol Temp. topnienia: 277 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00058736 Numer CAS: 12126-50-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |