Drukuj
Methyl phenylglyoxylate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
126370250 126370050
ACRO126370250EA 466 PLN
ACRO126370250 ACRO126370050
Methyl phenylglyoxylate 99%
Methyl phenylglyoxylate
Formuła: C₉H₈O₃
Temp. Wrzenia: 246…248 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008443
Numer CAS: 15206-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 239-263-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test