Diethyl-tert-butylmalonate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L09131.06
L09131.14
L09131.06EA
1100
PLN
L09131.06
L09131.14
Diethyl-tert-butylmalonate ≥97%
Diethyl-tert-butylmalonate
Purity: 97%
CAS No.: 759-24-0
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4250
Boiling Point: 102-104°/11mm
Beilstein Reference: 1781709
MDL No.: MFCD00009152
Formuła:
C₁₁H₂₀O₄ MW: 216.28 g/mol Temp. Wrzenia: 102…104 °C (11 mmHg) Gęstość: 0.978 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009152 Numer CAS: 759-24-0 Numer WE (dawny EINECS): 212-067-5 |