2-(Trimethylacetyl)thiophene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L07560.06
L07560.14
L07560.06EA
721
PLN
L07560.06
L07560.14
2-(Trimethylacetyl)thiophene ≥98%
2-(Trimethylacetyl)thiophene
Purity: 98%
CAS No.: 20409-48-7
Molecular Formula: C9H12OS
Formula Weight: 168.26
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5350
Boiling Point: 114-116°/14mm
Beilstein Reference: 116243
MDL No.: MFCD00051668
Formuła:
C₉H₁₂OS Temp. Wrzenia: 114…116 °C (14 mmHg) Gęstość: 1,07 Temp. Zapłonu: 99 °C (210 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051668 Numer CAS: 20409-48-7 |