Drukuj
4-Methoxybenzhydrol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L00468.06 L00468.14
L00468.06EA 256 PLN
L00468.06 L00468.14
4-Methoxybenzhydrol ≥98%
4-Methoxybenzhydrol
Purity: 98+% CAS No.: 720-44-5 Molecular Formula: C14H14O2 Formula Weight: 214.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 65-68° Beilstein Reference: 3202445 MDL No.: MFCD00014398
Formuła: C₁₄H₁₄O₂
Temp. topnienia: 65…68 °C
Numer MDL: MFCD00014398
Numer CAS: 720-44-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-953-9