N-Ethylpropylamine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14846.06
14846.14
14846.06EA
661
PLN
14846.06
14846.14
N-Ethylpropylamine ≥97%
N-Ethylpropylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 20193-20-8
Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2CH3
Formula Weight: 87.16
Flash Point: 4.4°(40°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.748
Boiling Point: 80-85°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00015198
Formuła:
C₅H₁₃N Temp. Wrzenia: 80…85 °C Gęstość: 0,748 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015198 Numer CAS: 20193-20-8 Numer WE (dawny EINECS): 243-573-4 ADR: 3,II |