2,6-Diethylphenyl isocyanate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 20458-99-5
Molecular Formula: C11H13NO
Formula Weight: 175.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 114-115°/1mm
Beilstein Reference: 2641462
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00019912
Formuła:
C₁₁H₁₃NO Temp. Wrzenia: 114…115 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,014 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) |
Numer MDL:
MFCD00019912 Numer CAS: 20458-99-5 ADR: 6.1,III |