Drukuj

Disiarczan(IV) disodu, czysty

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

806650429-1KG 806650429-500G
POCH806650429-1KGEA 181 PLN
POCH806650429-1KG POCH806650429-500G
Disiarczan(IV) disodu, czysty
Disiarczan(IV) disodu
Formuła: Na₂S₂O₅
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167602
Numer CAS: 7681-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Klasyfikacja Merck : 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR