Drukuj

Nadtlenek sodu, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: di-Sodium peroxide

803720114-100G 803720114-500G
POCH803720114-100GEA 723 PLN
POCH803720114-100G POCH803720114-500G
Nadtlenek sodu, pure analytical reagent
Nadtlenek sodu
Formuła: Na₂O₂
MW: 77.98 g/mol
Temp. topnienia: 660
Gęstość: 2.805 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003497
Numer CAS: 1313-60-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-209-4
Jednostka: 1504
ADR: 5.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,08728

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR