Drukuj

Chromian(VI) potasu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

427402502.1000 427402502.0100 427402502.0250 427402502.0500
CHMP427402502.1000EA 881 PLN
CHMP427402502.1000 CHMP427402502.0100 CHMP427402502.0250 CHMP427402502.0500
Chromian(VI) potasu, pure
Chromian(VI) potasu
Formuła: K₂CrO₄
MW: 194.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 1000
Temp. topnienia: 985
Gęstość: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011368
Numer CAS: 7789-00-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-140-5
Jednostka: 3087
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07784

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR