Drukuj

octan potasu, bezwodny, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

744330113-500G 744330113-1KG
POCH744330113-500GEA 0 PLN
POCH744330113-500G POCH744330113-1KG
octan potasu, bezwodny, czysty reagent analityczny
octan potasu
Formuła: CH₃COOK
Temp. topnienia: 304 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012458
Numer CAS: 127-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2
Klasyfikacja Merck : 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR