kwas palmitynowy, pure
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
425693000.0100
425693000.0250
425693000.0500
425693000.1000
CHMP425693000.0100EA
65.2
PLN
CHMP425693000.0100
CHMP425693000.0250
CHMP425693000.0500
CHMP425693000.1000
kwas palmitynowy, pure
kwas palmitynowy
Formuła:
C₁₆H₃₂O₂ MW: 256.43 g/mol Temp. Wrzenia: 352 Temp. topnienia: 61…63 °C Gęstość: 0.853 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002747 Numer CAS: 57-10-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-312-9 Klasyfikacja Merck : 13,07064 |