Drukuj

kwas palmitynowy, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid

115693000.0100 115693000.0250 115693000.0500 115693000.1000
CHMP115693000.0100EA 76.4 PLN
CHMP115693000.0100 CHMP115693000.0250 CHMP115693000.0500 CHMP115693000.1000
kwas palmitynowy, pure analytical reagent
kwas palmitynowy
Formuła: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256.43 g/mol
Temp. Wrzenia: 352
Temp. topnienia: 61…63 °C
Gęstość: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002747
Numer CAS: 57-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-312-9
Klasyfikacja Merck : 13,07064

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR