Drukuj
Acetonitryl ≥99.9% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), for gradient grade far UV
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H33387.AU H33387.0F
H33387.AUEA 924 PLN
H33387.AU H33387.0F
Acetonitryl ≥99.9% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), for gradient grade far UV
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM