Drukuj

Bromonitromethane, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

255858-10G 255858-1G
SIAL255858-10GEA 501 PLN
SIAL255858-10G SIAL255858-1G
Bromonitromethane, Sigma-Aldrich®
Bromonitromethane
Formuła: BrCH₂NO₂
Temp. Wrzenia: 147 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –28 °C
Gęstość: 2,007 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00007401
Numer CAS: 563-70-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-258-0
Jednostka: 3139
ADR: 5.1,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR