Drukuj

Chlorek strontu heksahydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH ( A AVANTOR BRAND)
Uwaga

POCH818900118-100GEA 304 PLN
POCH818900118-100G
Chlorek strontu heksahydrat, czysty reagent analityczny
Chlorek strontu heksahydrat
Formuła: SrCl₂·6H₂O
MW: 266,62 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 61 °C
Gęstość: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149865
Numer CAS: 10025-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-971-6
Klasyfikacja Merck : 13,08920

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR