Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.25 mol/l (0.25 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
810953161.0500 810953161.1000 810953161.2500 810953161.5000
CHMP810953161.0500EA 43.5 PLN
CHMP810953161.0500 CHMP810953161.1000 CHMP810953161.2500 CHMP810953161.5000
Wodorotlenek sodu 0.25 mol/l (0.25 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,III