Drukuj
Odczynnik Nesslera
Dostawca: Lovibond
Niebezpieczeństwo
465200 465201
LOVI465200EA 134 PLN
LOVI465200 LOVI465201
Odczynnik Nesslera
Odczynnik Nesslera
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00049656
Numer CAS: 7783-33-7
Jednostka: 2922
ADR: 8,II