Drukuj

Odczynnik Nesslera

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution

116947602.1000 116947602.0500 116947602.0100 116947602.0250
CHMP116947602.1000EA 367 PLN
CHMP116947602.1000 CHMP116947602.0500 CHMP116947602.0100 CHMP116947602.0250
Odczynnik Nesslera
Odczynnik Nesslera
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00049656
Numer CAS: 7783-33-7
Jednostka: 2922
ADR: 8 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR