Drukuj
Dichromian(VI) potasu 0.1 mol/l (0.6 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
817410403.0250 817410403.0500 817410403.1000
CHMP817410403.0250EA 81.9 PLN
CHMP817410403.0250 CHMP817410403.0500 CHMP817410403.1000
Dichromian(VI) potasu 0.1 mol/l (0.6 N) in aqueous solution volumetric solution
Dichromian(VI) potasu
Formuła: K₂Cr₂O₇
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3287
ADR: 6.1,III