Drukuj
4-(Methylamino)phenol sulphate, pure analytical reagent
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga
Synonim: Metol, Siarczan(VI) bis(4-hydroksy-N-metyloanilinium)
627160113-1KG 627160113-250G 627160113-500G 627160113-50G
POCH627160113-1KGEA 1420 PLN
POCH627160113-1KG POCH627160113-250G POCH627160113-500G POCH627160113-50G
4-(Methylamino)phenol sulphate, pure analytical reagent
4-(Methylamino)phenol sulphate
Formuła: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Temp. Wrzenia: 227 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 86 °C
Gęstość: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013140
Numer CAS: 55-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-237-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06046