Drukuj

Eter naftowy, 40…60 °C, pure zA

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: benzyna lakowa

384690115-1L 384690115-2.5L
POCH384690115-1LEA 72.4 PLN
POCH384690115-1L POCH384690115-2.5L
Eter naftowy, 40…60 °C, pure zA
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 40…60 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR