Drukuj
3-Izobutylo-1-metyloksantyna
Dostawca: Cayman Chemical
Uwaga
13347-100 13347-250 13347-500
CAYM13347-100EA 287 PLN
CAYM13347-100 CAYM13347-250 CAYM13347-500
3-Izobutylo-1-metyloksantyna
3-Izobutylo-1-metyloksantyna
Formuła: C₁₀H₁₄N₄O₂
Temp. topnienia: 200…201 °C
Numer MDL: MFCD00005584
Numer CAS: 28822-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 249-259-3