Drukuj

Magnez, turnings, pure Grignard

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

611185428-500G 611185428-1KG
POCH611185428-500GEA 0 PLN
POCH611185428-500G POCH611185428-1KG
Magnez, turnings, pure Grignard
Magnez
Formuła: Mg
MW: 24.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1107
Temp. topnienia: 651
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085308
Numer CAS: 7439-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6
Klasyfikacja Merck : 13,05675

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR