Drukuj

tiocyjanian potasu, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

745500110-250G 745500110-1KG 745500110-500G
POCH745500110-250GEA 269 PLN
POCH745500110-250G POCH745500110-1KG POCH745500110-500G
tiocyjanian potasu, czysty reagent analityczny
tiocyjanian potasu
Formuła: KSCN
Temp. Wrzenia: 500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 175 °C
Gęstość: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011413
Numer CAS: 333-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-370-1
Klasyfikacja Merck : 12,07866

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR