Drukuj
tlenek deuteru Isotope_(99.90% D) NMR
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Water-D2, Heavy water
84541.0500EA 10110 PLN
84541.0500 84541.0011 84541.0025 84541.0100
tlenek deuteru Isotope_(99.90% D) NMR
tlenek deuteru
Formuła: D₂O
MW: 20 g/mol
Temp. Wrzenia: 101.3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3.8 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044636
Numer CAS: 7789-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-148-9
Klasyfikacja Merck : 12,02984
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.90 %
1H-NMR Conforms to reference