Drukuj

Kwas sulfanilowy, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Kwas 4-aminobenzenosulfonowy

115756008.0100 115756008.0050 115756008.0250 115756008.0500 115756008.1000
CHMP115756008.0100EA 178 PLN
CHMP115756008.0100 CHMP115756008.0050 CHMP115756008.0250 CHMP115756008.0500 CHMP115756008.1000
Kwas sulfanilowy, pure analytical reagent
Kwas sulfanilowy
Formuła: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MW: 173.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 363
Temp. topnienia: 279
Gęstość: 1.485 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007886
Numer CAS: 121-57-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-482-5
Klasyfikacja Merck : 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR