Drukuj

sulfanilamid, pure

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

Synonim: 4-Aminobenzenesulphonamide

821180424-25G 821180424-100G
POCH821180424-25GEA 172 PLN
POCH821180424-25G POCH821180424-100G
sulfanilamid, pure
sulfanilamid
Formuła: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
MW: 172.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 401
Temp. topnienia: 163…167 °C
Gęstość: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007939
Numer CAS: 63-74-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-563-4
Klasyfikacja Merck : 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR