Drukuj

Kwas szczawiowy dihydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Ethanedioic acid dihydrate

115758600.050 115758600.1000 115758600.0100 115758600.0250 115758600.0500 115758600.9010
CHMP115758600.050EA 0 PLN
CHMP115758600.050 CHMP115758600.1000 CHMP115758600.0100 CHMP115758600.0250 CHMP115758600.0500 CHMP115758600.9010
Kwas szczawiowy dihydrat, pure analytical reagent
Kwas szczawiowy dihydrat
Formuła: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 149…160 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 101
Gęstość: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149102
Numer CAS: 6153-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-634-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
REACH: 01-2119534576-33
Klasyfikacja Merck : 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR