Drukuj
Dibenzosuberenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-one
D31737-100G D31737-25G
SIALD31737-100GEA 888 PLN
SIALD31737-100G SIALD31737-25G
Dibenzosuberenon, Sigma-Aldrich®
Dibenzosuberenon
Formuła: C₁₅H₁₀O
MW: 206.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 345
Temp. topnienia: 195…198 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003588
Numer CAS: 2222-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-737-3