Drukuj
n-Heksan 98, SupraSolv® GC_MS
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
MQ100
1.00795.2500 1.00795.1000
1.00795.2500EA 430 PLN
1.00795.2500 1.00795.1000
n-Heksan 98, SupraSolv® GC_MS
n-Heksan
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 69
Temp. topnienia: –94.3 °C
Gęstość: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009520
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) (sum of hexane isomers plus methylcyclopentane) =98.0% (=99.8%)
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.01%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis