Drukuj
Acetonitryl ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00665.1000 1.00665.2500
1.00665.1000EA 214 PLN
1.00665.1000 1.00665.2500
Acetonitryl ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.05%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis