Drukuj
Kolby filtrujące ze szklanym przyłączem do węża
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41270036 41270042 41270048 41270054
HECH41270036EA 293 PLN
HECH41270036 HECH41270042 HECH41270048 HECH41270054
Kolby filtrujące ze szklanym przyłączem do węża
Kolby Kolby próżniowe
Kolby do użytku próżniowego, wykonane ze szkła borokrzemowego DURAN®.
  • Kształt Erlenmeyera
  • Przyłącze węża oliwkowego 11 mm Ø
  • Nie jest zgodny z „Przepisami bezpieczeństwa urządzeń i produktów”
ISO 6556