Drukuj
Złączki, rurki, złączki miniaturowe
Dostawca: Bohlender
F707-08 F707-04 F707-16 F707-02 F707-06 F707-20 F707-14 F707-18
BOHLF707-08EA 44 PLN
BOHLF707-08 BOHLF707-04 BOHLF707-16 BOHLF707-02 BOHLF707-06 BOHLF707-20 BOHLF707-14 BOHLF707-18
Złączki, rurki, złączki miniaturowe
Okucia i złącza
Miniature tubing connectors, made of fluoroplastic, with female thread for making branchings.