Drukuj
Eksykatory próżniowe, Novus
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41160010 41160015 41160020 41160025 41160030
HECH41160010EA 564 PLN
HECH41160010 HECH41160015 HECH41160020 HECH41160025 HECH41160030
Eksykatory próżniowe, Novus
Eksykatory Eksykatory szklane
Vacuum desiccators are made of borosilicate glass 3.3 and are tested for tension, vacuum tightness and pressure.
Certyfikaty: DIN 12491.