Drukuj
Butelki laboratoryjne/na media, wąska szyjka, okrągłe, szkło borokrzemianowe, z zakrętką
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41330112 41330118 41330124 41330130 41330148 41330142 41330136
HECH41330112EA 27 PLN
HECH41330112 HECH41330118 HECH41330124 HECH41330130 HECH41330148 HECH41330142 HECH41330136
Butelki laboratoryjne/na media, wąska szyjka, okrągłe, szkło borokrzemianowe, z zakrętką
Butelki i butle Butelki szklane
Borosilicate glass 3,3, clear.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, co daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Round, with graduations, DIN GL 45 thread, pouring ring and blue PP screw cap.