Drukuj
Naczynia do odparowywania, szkło kwarcowe
Dostawca: witeg Labortechnik
8.651.001 8.651.004 8.651.006 8.651.007 8.651.005
WITG8.651.001EA 0 PLN
WITG8.651.001 WITG8.651.004 WITG8.651.006 WITG8.651.007 WITG8.651.005
Naczynia do odparowywania, szkło kwarcowe
Tace/Naczynia/Parownice Parownice
Evaporating dishes, made of quartz glass, with spout.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance (up to 1000 °C)
Certyfikaty: DIN 12341