Drukuj
Zlewki, wysoka forma
Dostawca: witeg Labortechnik
8.601.050 8.601.100
WITG8.601.050EA 0 PLN
WITG8.601.050 WITG8.601.100
Zlewki, wysoka forma
Zlewki
Szkło kwarcowe, z wylewem.
  • Wysoka odporność na szok termiczny przy niskiej rozszerzalności cieplnej
  • Wysoka transmisja z zakresu UV do zakresu IR
  • Wysoka odporność chemiczna i czystość
  • Wysokie właściwości izolacji elektrycznej
  • Wysoka odporność na promieniowanie
  • Odporność na wysoką temperaturę i temperaturę mięknienia
Połączenie specjalnych właściwości termicznych, elektrycznych, chemicznych, mechanicznych i optycznych w jednym materiale sprawia, że szkło kwarcowe jest niezbędne do zastosowań w high-tech.