Drukuj
Zlewki, Niska forma, z wylewem
Dostawca: witeg Labortechnik
8.600.100 8.600.050 8.600.150
WITG8.600.100EA 0 PLN
WITG8.600.100 WITG8.600.050 WITG8.600.150
Zlewki, Niska forma, z wylewem
Zlewki
Szkło kwarcowe.
  • Wysoka odporność na szok termiczny przy niskiej rozszerzalności cieplnej
  • Wysoka transmisja z zakresu UV do zakresu IR
  • Wysoka odporność chemiczna i czystość
  • Wysokie właściwości izolacji elektrycznej
  • Wysoka odporność na promieniowanie
  • Odporność na wysoką temperaturę i temperaturę mięknienia
Połączenie specjalnych właściwości termicznych, elektrycznych, chemicznych, mechanicznych i optycznych w jednym materiale sprawia, że szkło kwarcowe jest niezbędne do zastosowań w high-tech.