Drukuj
Butle dozujące z zakrętką i zaworem kranowym
Dostawca: witeg Labortechnik
5.611.001 5.611.002 5.611.005 5.611.010
WITG5.611.001EA 798 PLN
WITG5.611.001 WITG5.611.002 WITG5.611.005 WITG5.611.010
Butle dozujące z zakrętką i zaworem kranowym
Butelki i butle Butle dozujące
Borosilicate glass, clear, narrow neck.
  • With screw cap GL 45
  • Screw thread tubus GL 32 and valve tap
  • Good chemical und temperature resistance
Certyfikaty: DIN 12037