Drukuj
Kationowymienne kolumny chromatograficzne, CXpak series
Dostawca: Resonac
F6700210 F6354211
554-2875EA 3110 PLN
554-2875 554-2867
Kationowymienne kolumny chromatograficzne, CXpak series
Kolumny chromatograficzne
Columns for amino acids analysis by cation exchange mode.
  • Supports simultaneous analysis of different amino acids