Drukuj
Butelki, wąska lub szeroka szyjka, szkło sodowo-wapniowe, przezroczyste lub bursztynowe, ze standardowym szlifem
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41301018 41301006 41303024 41311012 41311024 41311030
HECH41301018EA 47.1 PLN
HECH41301018 HECH41301006 HECH41303024 HECH41311012 HECH41311024 HECH41311030
Butelki, wąska lub szeroka szyjka, szkło sodowo-wapniowe, przezroczyste lub bursztynowe, ze standardowym szlifem
Butelki i butle Butelki szklane
Butelki, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, z płaskim korkiem szklanym ze szlifem.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne.
  • Nie odporne na szok termiczny.
  • Solidne korki szklane