Drukuj
Elektroniczne pipety jednokanałowe Eppendorf® Xplorer® Plus
Dostawca: EPPENDORF
4861000.708 4861000.716 4861000.724 4861000.732 4861000.740 4861000.759 4861000.720 4861000.736 4861000.710
613-2229EA 4730 PLN
613-2229 613-2230 613-2231 613-2232 613-2233 613-2234 613-6984 613-6985 613-6983
Elektroniczne pipety jednokanałowe Eppendorf® Xplorer® Plus
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
Łatwa w użyciu, precyzyjna mikropipeta o obniżonej masie, specjalnie zaprojektowana dla wysokich standardów zawodowych, zapewnia optymalne wsparcie dla codziennej pracy, intuicyjna koncepcja projektowania oparta na Eppendorf PhysioCare® Concept.
  • Multifunctional rocker: 'Up is up and down is down™' principle
  • Clearly arranged color display; no sub-menus; help function
  • Innovative rocker: When the tip is ejected, the piston automatically returns to zero position
  • ON/OFF switch: Switches the pipetter off during longer periods of inactivity
  • Programming: One-time programming of sequences for easier handling of complex processes
  • Individual fixed volume setting: Desired volume can be saved
  • Password protection: Protects programming and adjustment
  • Individual speed setting: Sets parameters to your individual working speed
Tryby: Auto-dozowanie; dozowanie, pipetowanie; pipetowanie i mieszanie; manualne pipetowanie ; multi cienkoigłowe, rozcieńczanie; pipetowanie sekwencyjne; sekwencyjne dozowanie; pipetowanie odwrotne
Easy selection of all functions with the practical selection dial. Air-cushion pipetting system, with autoclavable lower part and epT.I.P.S.® consumables. It operates in the language of your choice. Pipetter maintenance reminder function, based on time or frequency of use as desired.
Applications: Pipetting liquids (manual and automatic), dispensing (timed and manual), pipetting and mixing. Additional applications include aspirating, diluting, sequential dispensing and reverse pipetting.
Informacje do zamówienia: W komplecie z ładowarką.