Drukuj
VWR®, Ergomaty dla mat PureStep
Dostawca: VWR Collection
115-1296EA 989 PLN
115-1296 115-1287 115-1288 115-1289 115-1290 115-1291 115-1292 115-2471
VWR®, Ergomaty dla mat PureStep
Maty podłogowe przeciwzmęczeniowe Ramki do mat
These frames are designed to be used with PureStep mats to create a system, that is ideal for any critical area, and does not allow direct adhesion to the flooring surface. The frames are constructed of a hard, rigid, polystyrene base material, combined with a non skid backing, that holds the mats in place on almost any surface.
  • Klej pod matą jest ochronny dla podłogi, nie niszczy jej
  • Minimalizuje ryzyko poślizgnięcia lub upadku
  • Elementy antypoślizgowe wykonane z polimeru powleczone tkaniną poliestrową
  • Antybakteryjne, odporne na pleśń