Drukuj
Wkładki do rękawic, Perfect Poly® PU First Liner White
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2132200/10 2132200/7 2132200/8 2132200/9
DALL2132200/10EA 707 PLN
DALL2132200/10 DALL2132200/7 DALL2132200/8 DALL2132200/9
Wkładki do rękawic, Perfect Poly® PU First Liner White
Rękawice
Rękawice dziane 50% z poliamidu, 50% poliestru, do delikatnej pracy lub do stosowania jako wkładki do rękawic.
  • Technika dziania pomaga uzyskać rękawice, które dopasowują się ściśle do dłoni, z dobrą zręcznością
  • Elastyczny nadgarstek
  • Nie pyli, poliamid nadaje się do precyzyjnej pracy
  • Biały kolor poprawia higienę i czystość rękawicy
Certyfikaty: Kat. I