Drukuj
VWR®, Butelkowe systemy filtracji próżniowej, PES, VWR®
Dostawca: VWR
VWR®
514-0337EA 1020 PLN
514-0337 VWRI514-0346KR 514-0338 514-0328 514-0339 514-0329 514-0333 514-0344 514-0334 514-0345 514-0346 514-0335 514-0336 514-0347 514-0340 514-0341 514-0330 514-0331 514-0342 514-0332 514-0343
VWR®, Butelkowe systemy filtracji próżniowej, PES, VWR®
Filtry Zestawy do filtracji, plastikowe
Lejek i odbieralnik wykonany z polistyrenu. System do filtracji próżniowej wodnych roztworów zawierających kultury komórkowe, bufory, próbki biologiczne.
  • Each individual unit is lot numbered for traceability
  • Once filtration is complete, solution can be stored in the collection reservoir until needed
  • Non pyrogenic, non cytotoxic
PES membrane: Low protein binding and low extractables. Ideal for tissue culture applications.
0,2 µm: Idealne do sterylizacji i przygotowywania mediów.
0,45 µm: Ideal for buffer clarification.
Certyfikaty: ISO 10993-5: 1999.
Dodatkowe informacje: Full unit includes the filtration funnel with either 0,2 or 0,45 µm PES membrane, vacuum port, lid, collection reservoir and cap for storage.
Sposób pakowania: Individually packed in easy peel-to-open bags, receiver bottle cap is individually wrapped.