Drukuj
Cylindry miarowe, klasy A, z certyfikatem USP
Dostawca: HIRSCHMANN
224015427 224016027 224017027 224017527 224018027 224018627 224019027 224019327 224019427
HIRS224015427EA 83.8 PLN
HIRS224015427 HIRS224016027 HIRS224017027 HIRS224017527 HIRS224018027 HIRS224018627 HIRS224019027 HIRS224019327 HIRS224019427
Cylindry miarowe, klasy A, z certyfikatem USP
Cylindry Cylindry miarowe
DURAN® Borosilicate glass, Class A.
  • Blue graduation, main point ring graduation
  • Hexagonal glass base, spout
  • With dated batch identification
USP certificate downloadable.