Drukuj
Mieszadła magnetyczne, pokryte szkłem
Dostawca: COWIE
001.1219 001.1250
COWI001.1219EA 314 PLN
COWI001.1219 COWI001.1250
Mieszadła magnetyczne, pokryte szkłem
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Magnetic stirring bars designed for use with very abrasive media which may erode PTFE.
  • Cylindrical in shape with Alnico V magnetic core